Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

B25395.22 B25395.14 B25395.06
B25395.22EA 568 EUR
B25395.22 B25395.14 B25395.06
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate

Purity: 98% CAS No.: 5471-81-8 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.07 Melting Point: 59-62° MDL No.: MFCD02683863

Formula: C₉H₉IO₂
Pto. de fusión: 59…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683863
Núm. CAS: 5471-81-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR