2-(Clorometil)bencimidazol 95%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

B25548.06 B25548.14
B25548.06EA 48.5 EUR
B25548.06 B25548.14
2-(Clorometil)bencimidazol 95%
2-(Clorometil)bencimidazol

Purity: 96% CAS No.: 4857-04-9 Molecular Formula: C8H7ClN2 Formula Weight: 166.61 Melting Point: 141-143° dec. MDL No.: MFCD00005602

Formula: C₈H₇ClN₂
Pto. de fusión: 141…143 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005602
Núm. CAS: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR