Ioduro de 1-aminopiridinio 97%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 1-Aminopiridina HI

B25703.06 B25703.14
B25703.06EA 55.9 EUR
B25703.06 B25703.14
Ioduro de 1-aminopiridinio 97%
Ioduro de 1-aminopiridinio

Purity: 97% CAS No.: 6295-87-0 Molecular Formula: C5H7IN2 Formula Weight: 222.03 Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 3713241

Formula: C₅H₇IN₂
MW: 222.03 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 160 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051893
Núm. CAS: 6295-87-0
EINECS: 228-566-6

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR