Organizador de barras, SP Bel-Art
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F377900000
BELAF377900000EA 250 EUR
BELAF377900000
Organizador de barras, SP Bel-Art
Cajas Cajas de almacenamiento
En este garaje de barras agitadoras magnéticas Spinbar® se organizan y almacenan todo tipo de barras agitadoras magnéticas y accesorios para su cómodo aparcamiento. En esta estantería se pueden almacenar barras agitadoras magnéticas de múltiples tamaños y formas, desde las grandes de 159 mm hasta las pequeñas de 10 mm.
  • Recubrimiento epoxi para una larga vida útil y una fácil limpieza
  • Se puede montar en una superficie vertical
  • El estante de alambre inferior es ideal para sostener pequeñas herramientas de laboratorio
Las barras pequeñas se almacenan enMore Product Information