Tarjetas de recogida de muestras de ADN, Ahlstrom-Munksjö Gensaver™ y GenSaver™ 2.0
Proveedor: Ahlstrom-Munksjö
8.566.0000.B-N 8.566.0001.B-N 8.567.0000.B-N 8.567.0001.B-N 8.567.0002.B-N 8.566.0003.B-G 8.566.0003.B-K 8.566.0003.B-N 8.567.0003.B-G 8.567.0003.B-K 8.567.0003.B-N
730-0662EA 420 EUR
730-0662 730-0684 730-1349 730-1486 730-1487 BINZ8.566.0003.B-G BINZ8.566.0003.B-K BINZ8.566.0003.B-N BINZ8.567.0003.B-G BINZ8.567.0003.B-K BINZ8.567.0003.B-N
Tarjetas de recogida de muestras de ADN, Ahlstrom-Munksjö Gensaver™ y GenSaver™ 2.0
Sistemas para almacenamiento de ácidos nucleicos
Las tarjetas de recogida GenSaver™ y GenSaver™ 2.0 están tratadas con una química patentada destinada a evitar la degradación inducida por el medio ambiente. Estas tarjetas permiten la conservación a largo plazo del ADN de fluidos biológicos almacenados a temperatura ambiente.
  • El tratamiento químico de estas tarjetas permite la protección a temperatura ambiente a largo plazo del ADN de manchas de matriz seca y una mejor recuperación cualitativa y cuantitativa del ADN
  • Las tarjetas se fabrican de acuerdo con la primera norma internacional para consumibles