Quemadores Teclu, todos los gases
Proveedor: BOCHEM
7430
BOCH7430EA 192 EUR
BOCH7430
Quemadores Teclu, todos los gases
Calentadores Mecheros de gas
El quemador de gas múltiple con llave de paso funciona hasta un máximo de 1300 °C.
  • Con regulación de aire
  • Con revestimiento de goma antideslizante bajo la base