Bureta compacta, con llave de paso de PTFE intercambiable, SILBERBRAND
Proveedor: Brand
13926 13928
BRND13926EA 107 EUR
BRND13926 BRND13928
Bureta compacta, con llave de paso de PTFE intercambiable, SILBERBRAND
Buretas
Vidrio de borosilicato 5.4, ámbar, clase B.
  • Calibrado para entregar (TD, Ex)
  • Graduación blanca
  • Con distancia reducida entre marcas de subdivisión para bureta de 25 ml
25 ml: Límite de error según la clase B, DIN EN ISO 385. 50 ml: DIN EN ISO 385, clase B.
Información de suministro: Se suministra con tubo de bureta, llave de paso con punta de precisión.