Micro burettes, Bang pattern, straight stopcock, Schellbach stripe, BLAUBRAND®
Proveedor: Brand
24265 24269 924265
BRND24265EA 463 EUR
BRND24265 BRND24269 BRND924265
Micro burettes, Bang pattern, straight stopcock, Schellbach stripe, BLAUBRAND®
Buretas
Vidrio de borosilicato 3.3, clase AS, marcaje DE-M.
  • Calibradas por vertido ('Ex')
  • Escala graduada con fondo blanco, marca anular en los puntos principales
  • Con soporte
Certificaciones: DIN EN ISO 385
Información para pedidos: Se suministra con certificado de lote o certificado único. A petición también disponible con certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.