Adaptador de Rosca Acero Inoxidable interior G 1½"- interior G 2"
Proveedor: BURKLE
0600-3100
BURK0600-3100EA 101 EUR
BURK0600-3100
Adaptador de Rosca Acero Inoxidable interior G 1½"- interior G 2"
Racores y conectores
Con el adaptador de rosca fabricado en acero inoxidable de alta calidad 1.4301 (304), se puede enroscar una bomba, grifo de vaciado u otra conexión con rosca G 2" (rosca Whitworth para tubos) en un recipiente con rosca G 1½".
  • Adapta la rosca exterior G 1½" a la rosca exterior G 2"
  • Fabricado en acero inoxidable de alta calidad
  • Apto para líquidos inflamables
El adaptador de rosca se adapta y compensa así las diferentes formas de rosca. El adaptador de barril garantiza la estanqueidad del trasvase, una junta de ePTFE sella la conexión de forma fiable. ElMore Product Information