Muestreadores de polvos desechables PharmaDispo
Proveedor: BURKLE
5393-8000 5393-8001 5393-8010 5393-8011 5393-8020 5393-8021 5393-8030 5393-8031 5393-8040 5393-8041
BURK5393-8000EA 0 EUR
BURK5393-8000 BURK5393-8001 BURK5393-8010 BURK5393-8011 BURK5393-8020 BURK5393-8021 BURK5393-8030 BURK5393-8031 BURK5393-8040 BURK5393-8041
Muestreadores de polvos desechables PharmaDispo
Muestreadores Muestreadores desechables de solo uso
El muestreador de polvo desechable PharmaDispo es para múltiples puntos de destino que, con un solo muestreo, recoge tres muestras de puntos de destino distintos.
  • Toma de pequeñas muestras individuales de diferentes capas
  • Fácil manejo: Mecanismo deslizante con tope final para un uso sencillo
  • Higiénico y seguro: Fabricado en sala blanca, envasado individualmente, especialmente desarrollado para un solo uso.
Las tres cámaras de muestreo separadas del PharmaDispo permiten tomar muestras simultáneas de diferentes capas o zonas. Esto permite analizar laMore Product Information