Bolsas refrigerantes, Fold'N Cool™
Proveedor: CAMPING GAZ
2000011722 2000011725 2000011723 2000011724
CAMP2000011722EA 18.4 EUR
CAMP2000011722 CAMP2000011725 CAMP2000011723 CAMP2000011724
Bolsas refrigerantes, Fold'N Cool™
Cajas Enfriadores de sobremesa
Las neveras blandas plegables Fold'N Cool™ son cómodas de llevar y están disponibles en varios tamaños y se pueden plegar para guardarlas después de usarlas.
  • Correa de hombro ajustable
  • Nevera plegable
  • Espuma de células cerradas EPE de 6 mm
Las bolsas de 10 litros de capacidad son ligeras, con capacidad para 8×0,5 litros en vertical y 10×0,5 litros en horizontal. Las bolsas de 30 litros de capacidad pueden contener 9×1,5 botellas de litro en vertical y 12×1,5 botellas de litro en horizontal. Las bolsas de 20 litros de capacidad pueden contener 6×1,5More Product Information