, tabletas
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: pNPP, Fosfato de disodio y 4-nitrofenilo hexahidrato
10009147-1
CAYM10009147-1EA 107 EUR
CAYM10009147-1
, tabletas
4-Nitrofenilofosfato sal disódica hexahidrato (pNPP)
Acid Phosphatase Substrate
Formula: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066288
Núm. CAS: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5