Ácido cis-hexadec-9-enoico

Proveedor: Cayman Chemical

10009871-1 10009871-5 10009871-100 10009871-500
CAYM10009871-1EA 272 EUR
CAYM10009871-1 CAYM10009871-5 CAYM10009871-100 CAYM10009871-500
Ácido cis-hexadec-9-enoico
Ácido cis-hexadec-9-enoico
Formula: C₁₆H₃₀O₂
Número MDL: MFCD00004437
Núm. CAS: 373-49-9
EINECS: 206-765-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR