Ácido L(+)-ascórbico

Proveedor: Cayman Chemical

14656-50 14656-100 14656-250
CAYM14656-50EA 47.3 EUR
CAYM14656-50 CAYM14656-100 CAYM14656-250
Ácido L(+)-ascórbico
Ácido L(+)-ascórbico
Formula: C₆H₈O₆
Pto. Ebullición: 553 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 190…192 °C
Densidad: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064328
Núm. CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
IR: exempt
Índice Merck: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR