D-Xylulose ≥95% en solución acuosa

Proveedor: Cayman Chemical

20830-1 20830-10 20830-5 20830-50
CAYM20830-1EA 41.8 EUR
CAYM20830-1 CAYM20830-10 CAYM20830-5 CAYM20830-50
D-Xylulose ≥95% en solución acuosa
D-Xylulose

D-Xylulose is a ketopentose, a monosaccharide containing five carbon atoms and a ketone functional group.


  • λmax: 278 nm

Formula: C₅H₁₀O₅
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065958
Núm. CAS: 551-84-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR