Sulfato de 1-metoxi-5-metilfenazinio y metilo ≥98%, crystalline solid
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
21258-100 21258-25 21258-250 21258-50
CAYM21258-100EA 251 EUR
CAYM21258-100 CAYM21258-25 CAYM21258-250 CAYM21258-50
Sulfato de 1-metoxi-5-metilfenazinio y metilo ≥98%, crystalline solid
Sulfato de 1-metoxi-5-metilfenazinio y metilo
1-Methoxy-5-methylphenazinium (methyl sulphate) is a photochemically stable mediator of electron transport between NADPH and various electron acceptors such as tetrazolium dyes. It can be used to visualise NAD-linked dehydrogenase activities.
Formula: C₁₅H₁₆N₂O₅S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00040648
Núm. CAS: 65162-13-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ≥98%