Trifenilfosfina

Proveedor: Cayman Chemical
Atención

705018-1
CAYM705018-1EA 46.2 EUR
CAYM705018-1
Trifenilfosfina
Trifenilfosfina
Formula: C₁₈H₁₅P
Pto. Ebullición: 377 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79 °C
Densidad: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003043
Núm. CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Índice Merck: 12,09873

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR