1-Bencilimidazol

Proveedor: Cayman Chemical

70510-5 70510-25 70510-10
CAYM70510-5EA 52.8 EUR
CAYM70510-5 CAYM70510-25 CAYM70510-10
1-Bencilimidazol
1-Bencilimidazol
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 72 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00005296
Núm. CAS: 4238-71-5
EINECS: 224-200-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR