Potasio hidróxido
Proveedor: Cayman Chemical
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
760115-1
CAYM760115-1EA 22 EUR
CAYM760115-1
Potasio hidróxido
Potasio hidróxido
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Densidad: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
IR: 01-2119487136-33
Índice Merck: 12,07806