Ácido 5,8,11,14-Eicosatetrainóico

Proveedor: Cayman Chemical

90120-10 90120-5 90120-50 90120-25
CAYM90120-10EA 141 EUR
CAYM90120-10 CAYM90120-5 CAYM90120-50 CAYM90120-25
Ácido 5,8,11,14-Eicosatetrainóico
Ácido 5,8,11,14-Eicosatetrainóico
Formula: C₂₀H₂₄O₂
Número MDL: MFCD00036967
Núm. CAS: 1191-85-1

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR