Mezcla de 16 componentes: 100mg/l cada uno Acetamiprid [CAS:135410-20-7] Azoxystrobin [CAS:131860-33-8] Dinotefuran [CAS:165252-70-0] (E)-Fenpyroximate [CAS:134098-61-6] Flonicamid [CAS:158062-67-0] Imazalil [CAS:35554-44-0] Imidacloprid 1 * 5 Ampoul
Proveedor: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Mezcla de 16 componentes: 100mg/l cada uno Acetamiprid [CAS:135410-20-7] Azoxystrobin [CAS:131860-33-8] Dinotefuran [CAS:165252-70-0] (E)-Fenpyroximate [CAS:134098-61-6] Flonicamid [CAS:158062-67-0] Imazalil [CAS:35554-44-0] Imidacloprid 1 * 5 Ampoul