Dimetil sulfóxido ≥99.5%, grado reactivo

Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención

Sinónimos: DMSO

D5879-1GA D5879-100ML D5879-1L D5879-500ML D5879-25L D5879-7L D5879-2.5L D5879-230KG D5879-5L
D5879-1GAEA 511 EUR
D5879-1GA D5879-100ML D5879-1L D5879-500ML D5879-25L D5879-7L D5879-2.5L D5879-230KG D5879-5L
Dimetil sulfóxido ≥99.5%, grado reactivo
Dimetil sulfóxido

  • ≥95% for general laboratory use.

Formula: (CH₃)₂SO
Pto. Ebullición: 28,5 %(V)
Pto. de fusión: 18,5 °C
Densidad: 1,104 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002089
Núm. CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Índice Merck: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance complying
Identity (NMR) complying
Assay (GC) Min. 99.5 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.1 %
Vapor Density 2.7 (vs air)
Autoignition Temperature 573 °F
Vapor Pressure 0.42 mmHg ( 20 °C)
Explosion Limit 42 %, 63 °F
Refractive Index n20/D 1.479 (lit.)

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health
Certificación ambiental Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR