Tween® 80
Proveedor: G Biosciences
DG014
DG014EA 553 EUR
DG014
Tween® 80
Tween® 80
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082107
Núm. CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Índice Merck: 13,07664