Deoxi-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamida)propil]deoxicolamida)
Proveedor: G Biosciences
Atención
DG026
DG026EA 3450 EUR
DG026
Deoxi-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamida)propil]deoxicolamida)
Deoxy-big CHAP (N,N-bis[3-(D-gluconamido)propyl]deoxycholamide)
Formula: C₄₂H₇₅N₃O₁₅
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00161482
Núm. CAS: 86303-23-3