Etiquetas, Tough-Tags® láser
Proveedor: DIVERSIFIED BIOTECH
TTLW-2016 TTSW-2240 TTGP-1050 MISL-1000 FLAG-1000 LTTM-1000 CLTT-1000 CLTT-2000 CLTT-3000 RNBW-3100 TTLW-KK-20 LTTI-1000 TTLW-2016-Y TTLW-2016-B TTLW-2016-G LTTI-2000 TTSH-1000 TTLW-2016-R RNBW-3000 TTSW-2240-R TTSW-2240-B RNBW-3200 MISL-1000-B MISL-1000-G MISL-1000-O MISL-1000-R MISL-1000-Y
817-2121EA 252 EUR
817-2121 817-2122 DIVETTGP-1050 DIVEMISL-1000 DIVEFLAG-1000 DIVELTTM-1000 DIVECLTT-1000 DIVECLTT-2000 DIVECLTT-3000 DIVERNBW-3100 DIVETTLW-KK-20 DIVELTTI-1000 DIVETTLW-2016-Y DIVETTLW-2016-B DIVETTLW-2016-G DIVELTTI-2000 DIVETTSH-1000 DIVETTLW-2016-R DIVERNBW-3000 DIVETTSW-2240-R DIVETTSW-2240-B DIVERNBW-3200 DIVEMISL-1000-B DIVEMISL-1000-G DIVEMISL-1000-O DIVEMISL-1000-R DIVEMISL-1000-Y
Etiquetas, Tough-Tags® láser
Etiquetas
Estas etiquetas de poliéster Tough-Tags® están especialmente recubiertas para aceptar fácilmente la impresión láser.
  • Resistente a temperaturas de -40 a +121 °C
  • Químicamente inerte, resiste la mayoría de los disolventes orgánicos y agentes cáusticos
  • Se adhieren a la mayoría de los plásticos, vidrios y metales sin agrietarse, pelarse o degradarse
Las Tough-Tags® resisten los baños de agua hirviendo, el autoclave y las temperaturas moderadas de congelación. Los tubos etiquetados con Tough-Tags® se deslizan fácilmente dentro y fuera de los rotores de centrífuga sin atascarse.