Accesorios de ventilación, sistemas de extracción
Proveedor: DUPERTHAL
2.00.175EX 2.00.360 2.00.079 2.00.080 2.00.081 2.00.339-1 2.00.320-1 2.00.397-1S
132-0621EA 586.28 EUR
132-0621 132-0626 132-0735 DUEH2.00.080 DUEH2.00.081 DUEH2.00.339-1 DUEH2.00.320-1 DUEH2.00.397-1S
Accesorios de ventilación, sistemas de extracción
Ventiladores
Monitor de aire de salida opcional con ventilador:
Para una fácil ventilación y control del sistema completo de ventilación para armarios de seguridad. Un sensor controla la corriente/velocidad de flujo de aire real y emite una señal visual y acústica si los valores descienden por debajo de los valores establecidos. La unidad de monitorización de extracción completa se proporciona preensamblada (lista para conectar) y se coloca directamente en la cabina. El valor establecido para el caudal de corriente de aire se predetermina de fábrica y se puede ajustar de forma individual mediante elMore Product Information