Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line M-5, 500 mm depth
Proveedor: DUPERTHAL
29-060959-503 29-060959-403 29-060959-003 29-060957-003
DUEH29-060959-503EA 1816.26 EUR
DUEH29-060959-503 DUEH29-060959-403 DUEH29-060959-003 DUEH29-060957-003
Safety underbench cabinets, type 90, UTS ergo line M-5, 500 mm depth
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Estos armarios de seguridad son resistentes al fuego hasta 90 minutos. Estos armarios para debajo de la mesa están equipados con puertas abatibles y/o bisagras para el almacenamiento de sustancias peligrosas en espacios de trabajo.
  • Puertas y cajones de fácil manejo con una sola mano
  • Todos los modelos de la línea ergo de UTS están equipados de serie con cerradura de cilindro
  • Hay dos tecnologías de puertas disponibles: la clásica de apertura por empuje o la de apertura por empuje (las puertas de seguridad de fácil manejo se abren aplicando un suave empujón