Acetato de pentilo

Proveedor: EHRENSTORFER
Peligro

Sinónimos: Amilo acetato

C10016400
EHERC10016400EA 83.5 EUR
EHERC10016400
Acetato de pentilo
Acetato de pentilo
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Pto. Ebullición: 149
Pto. de fusión: –71 °C
Densidad: 0.876 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 23
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009500
Núm. CAS: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=b0e4dd5050dab83dda2db704a160c2058b4bd15a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR