2-Amino-4-clorofenol
Proveedor: EHRENSTORFER
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-hydroxyaniline
C10199500
EHERC10199500EA 81.5 EUR
EHERC10199500
2-Amino-4-clorofenol
2-Amino-4-chlorophenol
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,57 g/mol
Pto. de fusión: 140…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007694
Núm. CAS: 95-85-2
EINECS: 202-458-9
UN: 2673
ADR: 6.1,II