Ácido 4-aminosalicílico
Proveedor: EHRENSTORFER
Atención
C10227010
EHERC10227010EA 95.4 EUR
EHERC10227010
Ácido 4-aminosalicílico
Ácido 4-aminosalicílico
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. Ebullición: 347 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 150 °C
Densidad: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007789
Núm. CAS: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Índice Merck: 13,00476