Anilina-D5
Proveedor: EHRENSTORFER
Sinónimos: Aniline-[ring-²H₅]
C10262600
EHERC10262600EA 211 EUR
EHERC10262600
Anilina-D5
Anilina-D5
Formula: C₆H₂D₅N
MW: 98.09 g/mol
Pto. de fusión: –6.3 °C
Densidad: 1.077 g/cm³ (20 °C)
Núm. CAS: 4165-61-1
EINECS: 224-015-9