p-Anísidina
Proveedor: EHRENSTORFER
Peligro
Sinónimos: 4-Metoxianilina, 4-Anísidina
C10266020
EHERC10266020EA 87.5 EUR
EHERC10266020
p-Anísidina
p-Anísidina
Formula: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Pto. Ebullición: 243
Pto. de fusión: 55…58 °C
Densidad: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 122
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007864
Núm. CAS: 104-94-9
EINECS: 203-254-2
UN: 2431
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00670