Benzoato de bencilo

Proveedor: EHRENSTORFER
Atención

Sinónimos: Bencilo benzoato

C10537700
EHERC10537700EA 83.5 EUR
EHERC10537700
Benzoato de bencilo
Benzoato de bencilo
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 323 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 17…20 °C
Densidad: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 158 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003075
Núm. CAS: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,01129

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR