Bromuro de tetradeciltrimetilamonio
Proveedor: EHRENSTORFER
Peligro
Sinónimos: Bromuro de tetradonio, TTAB, Dynamin Inhibitor II
C11070000
EHERC11070000EA 130 EUR
EHERC11070000
Bromuro de tetradeciltrimetilamonio
Bromuro de tetradeciltrimetilamonio
Formula: C₁₇H₃₈BrN
MW: 336.394 g/mol
Pto. de fusión: 245…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011770
Núm. CAS: 1119-97-7
EINECS: 214-291-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,06419