Clorobenceno-D5
Proveedor: EHRENSTORFER
Sinónimos: Chlorobenzene-[²H₅], Phenylchloride-D5
C11380100
EHERC11380100EA 134 EUR
EHERC11380100
Clorobenceno-D5
Clorobenceno-D5
Formula: C₆D₅Cl
MW: 117.52 g/mol
Pto. Ebullición: 130
Pto. de fusión: –46 °C
Densidad: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000531
Núm. CAS: 3114-55-4
EINECS: 221-482-0
UN: 1134
ADR: 3 III