Ácido (4-clorofenoxi)acético
Proveedor: EHRENSTORFER
Atención
C11480000
EHERC11480000EA 118 EUR
EHERC11480000
Ácido (4-clorofenoxi)acético
Ácido (4-clorofenoxi)acético
Formula: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 160 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004305
Núm. CAS: 122-88-3
EINECS: 204-581-3