Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico
Proveedor: EHRENSTORFER
Sinónimos: 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 2-Chloropyridine-6-carboxylic acid
C11495000
EHERC11495000EA 1000 EUR
EHERC11495000
Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico
Ácido 6-cloro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Número MDL: MFCD00155390
Núm. CAS: 4684-94-0