Cobre (II) hidróxido
Proveedor: EHRENSTORFER
Sinónimos: Dihidróxido de cobre
C11698000
EHERC11698000EA 116 EUR
EHERC11698000
Cobre (II) hidróxido
Cobre (II) hidróxido
Formula: H₂CuO₂
MW: 97.56
Densidad: 3.37 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00010968
Núm. CAS: 20427-59-2
EINECS: 243-815-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,02709