4,4'-Dibromobenzofenona

Proveedor: EHRENSTORFER

C12220000
EHERC12220000EA 128 EUR
EHERC12220000
4,4'-Dibromobenzofenona
4,4'-Dibromobenzofenona
Formula: C₁₃H₈Br₂O
Número MDL: MFCD00016330
Núm. CAS: 3988-03-2
EINECS: 223-632-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR