2,6-Di-terc-butilfenol

Proveedor: EHRENSTORFER

C12254700
EHERC12254700EA 102 EUR
EHERC12254700
2,6-Di-terc-butilfenol
2,6-Di-terc-butilfenol
Formula: C₁₄H₂₂O
Pto. Ebullición: 251 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 34…37 °C
Densidad: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008820
Núm. CAS: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
UN: 3077
ADR: 9,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR