Laurato de metilo

Proveedor: EHRENSTORFER

C13060600
EHERC13060600EA 87.5 EUR
EHERC13060600
Laurato de metilo
Laurato de metilo
Formula: C₁₃H₂₆O₂
Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 4,5 °C
Densidad: 0,8694 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008966
Núm. CAS: 111-82-0
EINECS: 203-911-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR