Etilo acetato

Proveedor: EHRENSTORFER
Peligro

C13319000
EHERC13319000EA 52.3 EUR
EHERC13319000
Etilo acetato
Etilo acetato
Formula: CH₃COOC₂H₅
Pto. Ebullición: 77,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –83 °C
Densidad: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009171
Núm. CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
IR: 01-2119475103-46
Índice Merck: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR