Imidazolidina-2-tiona
Proveedor: EHRENSTORFER
Sinónimos: 2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione
C13330000
EHERC13330000EA 91.4 EUR
EHERC13330000
Imidazolidina-2-tiona
Imidazolidina-2-tiona
Formula: C₃H₆N₂S
MW: 102,16 g/mol
Número MDL: MFCD00005276
Núm. CAS: 96-45-7
EINECS: 202-506-9