Gemfibrozilo
Proveedor: EHRENSTORFER
C13999000
EHERC13999000EA 116 EUR
EHERC13999000
Gemfibrozilo
Gemfibrozilo
Formula: C₁₅H₂₂O₃
Pto. Ebullición: 395 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 59…61 °C
Número MDL: MFCD00079335
Núm. CAS: 25812-30-0
EINECS: 247-280-2
Índice Merck: 12,04394