Glicerina
Proveedor: EHRENSTORFER
Sinónimos: Glicerol
C14036500
EHERC14036500EA 69.6 EUR
EHERC14036500
Glicerina
Glicerina
Formula: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Pto. Ebullición: 290 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18,6 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004722
Núm. CAS: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Índice Merck: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM