n-Hexadecano
Proveedor: EHRENSTORFER
Peligro
C14191500
EHERC14191500EA 120 EUR
EHERC14191500
n-Hexadecano
n-Hexadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Pto. Ebullición: 287 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18 °C
Densidad: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 135 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008998
Núm. CAS: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d3084bdd908b305ecf9b3c30e03cd98a407d94&vid=e5a15f4f6c36024a34521e08083957252ff78457&prid=web&clid=SAPDAM