(±)-Ácido 2-metilbutírico
Proveedor: EHRENSTORFER
C15084820
EHERC15084820EA 83.5 EUR
EHERC15084820
(±)-Ácido 2-metilbutírico
(±)-Ácido 2-metilbutírico
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 177 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002669
Núm. CAS: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
UN: 3265
ADR: 8,III