1-Metil-3-nitroguanidina
Proveedor: EHRENSTORFER
C15106500
EHERC15106500EA 122 EUR
EHERC15106500
1-Metil-3-nitroguanidina
1-Metil-3-nitroguanidina
Formula: C₂H₅N₅O₃
Número MDL: MFCD00024167
Núm. CAS: 4245-76-5