Ácido nicotínico (Niacin)
Proveedor: EHRENSTORFER
Atención
Sinónimos: Ácido 3-piridincarboxílico, Ácido piridina-3-carboxílico
C15521000
EHERC15521000EA 83.5 EUR
EHERC15521000
Ácido nicotínico (Niacin)
Ácido nicotínico (Niacin)
Formula: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Pto. Ebullición: 258
Pto. de fusión: 142
Densidad: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 193
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006391
Núm. CAS: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Índice Merck: 13,06552