Nistatina Y-IRR
Proveedor: EHRENSTORFER
Atención
C15661000
EHERC15661000EA 97.4 EUR
EHERC15661000
Nistatina Y-IRR
Nistatina
Formula: C₄₇H₇₅NO₁₇
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD25541651
Núm. CAS: 1400-61-9
EINECS: 215-749-0